Learn More
4-Brompyridinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Bromopyridine hydrochloride is used as a useful synthetic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brompyridinhydrochlorid wird als nützliches synthetisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol und Wasser.
Hinweise
Bei -20° C. lagern. Hygroskopisch. Inkompatible Materialien sind Feuchtigkeit, starke Basen, starke Oxidationsmittel. Vor Feuchtigkeit und Luft schützen.
4-Brompyridinhydrochlorid wird als nützliches synthetisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol und Wasser.
Hinweise
Bei -20° C. lagern. Hygroskopisch. Inkompatible Materialien sind Feuchtigkeit, starke Basen, starke Oxidationsmittel. Vor Feuchtigkeit und Luft schützen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromopyridine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽270°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3621847 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,Methanol and Water. |
Formelmasse | 194.46 |
Reinheit (%) | 99% |