Learn More
4-Bromophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.71 € - 75.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6968-28-1
Summenformel C8H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 245.028
MDL-Nummer MFCD00043538
InChI-Schlüssel AZXKGUVDIORSED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophthalicacid, 4-bromobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, zlchem 539, 5-bromo-phthalic acid, acmc-209oah, #, 4-bromo-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-bromo, 4-bromobenzene-1,2-dioic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81428
IUPAC-Name 4-Bromphthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11313047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13418.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11323047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13418.06
5 g
75.38 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 230-183-4
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Bromophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals