Learn More
4-Bromphenylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377526
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1967-25-5
Summenformel C7H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00025428
InChI-Schlüssel PFQUUCXMPUNRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl urea, 1-4-bromophenyl urea, n-4-bromophenyl urea, p-bromophenylurea, unii-n4k2d5wzsi, n4k2d5wzsi, urea, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl-urea, acmc-209f0h, amino-n-4-bromophenyl amide
PubChem CID 16074
IUPAC-Name (4-bromphenyl)urea
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylurea
Menge 5 g
Beilstein 2090140
Formelmasse 215.06
Reinheit (%) 97%