Learn More
4-Bromphenylmethylsulfon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenyl methyl sulfone |
Schmelzpunkt | 101°C to 102°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 2045675 |
Formelmasse | 235.1 |
Reinheit (%) | ≥98% |