Learn More
4-Bromphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10380594
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2493-02-9
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
MDL-Nummer MFCD00002022
InChI-Schlüssel CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenyl isocyanate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39.0°C to 42.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 109g/mL
Siedepunkt 158.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4NCO
Menge 50 g
Beilstein 12, 647
Merck Index 15, 1441
Synonym disulfoton sulfone, disyston sulfone, disulfoton-sulfone, unii-9a9m9083nl, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl thiothionophosphate, phosphorodithioic acid, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonyl ethyl ester, ethanethiol, 2-ethylsulfonyl-, s-ester with o,o-diethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonylethyl thionophosphate, o,o-diethyl-s-2-ethylsulfonylethyl phosphorodithioate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)N=C=O
IUPAC-Name Dietoxy-(2-Ethylsulfonylethylsulfanyl)-Sulfanyliden-$l^{5}-Phosphan
PubChem CID 17241
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Name des Produkts
4-Bromphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >