Learn More
4-Bromphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607874
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-41-2
Summenformel C6H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 173.01
MDL-Nummer MFCD00002313
InChI-Schlüssel GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC-Name 4-Bromphenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Farbe braun-rosa
Siedepunkt 235°C to 236°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4OH
Menge 500 g
Beilstein 06, 198
Merck Index 15, 1439
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff