Learn More
4-(Bromomethyl)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4228455 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 10084577
Brand: Thermo Scientific Acros 391570010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 68162-47-0 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68162-47-0
Summenformel C7H8BBrO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.85
MDL-Nummer MFCD01318113
InChI-Schlüssel PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl
PubChem CID 2735593
IUPAC-Name [4-(Brommethyl)phenyl]Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 165.0°C to 172.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2C6H4B(OH)2
Menge 1 g
Formelmasse 214.85
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (4-Bromomethyl)phenylboronic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.