Learn More
4'-(Brommethyl)Biphenyl-2-Carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421618
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114772-54-2
Summenformel C14H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 272.145
MDL-Nummer MFCD00671503
InChI-Schlüssel LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
PubChem CID 1501912
IUPAC-Name 2-[4-(brommethyl)phenyl]benzonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 272.14
Reinheit (%) 98%