Learn More
4-Brommethyl-2-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 62°C to 64°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 314.99 |
Reinheit (%) | 96% |