Learn More
4-Bromdiphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromodiphenyl ether |
Schmelzpunkt | 17°C to 18°C |
Dichte | 1.42 |
Siedepunkt | 304°C to 305°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.608 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 1308972 |
Formelmasse | 249.11 |