Learn More
4'-Brombiphenyl-3-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458207
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885951-66-6
Summenformel C13H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 277.117
MDL-Nummer MFCD01318398
InChI-Schlüssel IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl benzoic acid, 4'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, amtda010, 4 inverted exclamation marka-bromobiphenyl-3-carboxylic acid
PubChem CID 1501998
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 277.12
Reinheit (%) 95%