Learn More
4-Brombenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10417290
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-00-7
Summenformel C7H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 182.02
MDL-Nummer MFCD00001811
InChI-Schlüssel HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo, benzonitrile, p-bromo, 1-bromo-4-cyanobenzene, 4-bromo benzonitrile, 4-cyano-bromobenzene, 4-bromo-4'-cyanobenzene, 4-cyanobromobenzene, bromobenzonitrile-4, 4-bromocyanobenzene
PubChem CID 12162
IUPAC-Name 4-Brombenzonitril
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzonitrile
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 235.0°C to 237.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CN
Menge 10 g
Beilstein 09,354
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,2g/L. Other solubilities: soluble in acetone
Formelmasse 182.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.