Learn More
4-Bromanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489413
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
4-Bromoanisole finds application as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of aryl 1,3-diketones and ethyl 4-methoxycinnamate. It is a used as a brominating reagent. Further, it is used in Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid as well as in Heck reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromanisol findet Anwendung als Zwischenprodukt in der Synthetischen Chemie. Es wird bei der Herstellung von Aryl-1,3-Dyketonen und Ethyl-4-Methoxycinnamat verwendet. Es wird als bromierendes Reagenz verwendet. Weiterhin wird es in der Suzuki-Kopplungsreaktion mit Phenylboronsäure sowie in der Heck-Reaktion eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-92-7
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.036
MDL-Nummer MFCD00000097
InChI-Schlüssel QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoanisole
Schmelzpunkt 10°C to 13°C
Dichte 1.494
Siedepunkt 98°C to 99°C (10 mm)
Flammpunkt 94°C (201°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.564
Menge 100 g
Beilstein 1237590
Merck Index 14,1427
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit