Learn More
4-Brom-4'-Jodbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-4'-iodobiphenyl |
Schmelzpunkt | 175°C to 179°C (literature) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3152 |
Beilstein | 2518914 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 359 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |