Learn More
4-Brom-3,5-Dimethylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 1.484g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 176.01 |
Reinheit (%) | 97% |