Learn More
4-Brom-3,5-Dimethyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10035962
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 51294-75-8
Summenformel C11H11BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 251.127
InChI-Schlüssel GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7039162
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-Dimethyl-1-Phenylpyrazol
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl
Formelmasse 251.13
Reinheit (%) 97%