Learn More
4-Brom-2-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-nitrotoluene |
Schmelzpunkt | 45°C to 48°C |
Siedepunkt | 130°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2328190 |
Formelmasse | 216.04 |
Reinheit (%) | 99% |