Learn More
4-Bromo-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10406282
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H5BrN2O2
MDL-Nummer MFCD00041312
Menge 1 g
Synonym benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
InChI-Schlüssel ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-Brom-2-nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 217.02
PubChem CID 70132
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 97%