Learn More
4-Brom-2-fluor-1-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11482598
4-Brom-2-fluor-1-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482598
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11482598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15884.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105931-73-5
Summenformel C6H3BrFI
Molekulargewicht (g/mol) 300.90
MDL-Nummer MFCD00010608
InChI-Schlüssel XRMZKCQCINEBEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 3-fluoro-4-iodobromobenzene, 2-fluoro-4-bromoiodobenzene, 4-bromo-2-fluoroiodobenzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo-benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo, pubchem3232, acmc-2098hz, 2-fluoro-4-bromo iodobenzene, 3-fluoro-4-iodo-bromobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724516
IUPAC-Name 4-Brom-2-Fluor-1-Iodbenzol
SMILES FC1=C(I)C=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 4740250
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 300.9
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4-Brom-2-fluor-1-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >