Learn More
4-Brom-2,6-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440247
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
It is used as a preservatives for coatings, slurries and to control microbial fouling in paper mills , oil field and leather process and water treatment process against microbial attack.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Konservierungsmittel für Beschichtungen, Schlämme und zur Kontrolle mikrobieller Verunreinigungen in Papierfabriken, Ölfeldern sowie bei der Lederherstellung und Wasseraufbereitung zum Schutz vor mikrobiellem Befall eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2374-05-2
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.06
MDL-Nummer MFCD00002314
InChI-Schlüssel ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
PubChem CID 16919
IUPAC-Name 4-Brom-2,6-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
Beilstein 1862399
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 201.07
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-bromo-2,6-dimethylphenol