Learn More
4-Brom-2,6-Difluoranisol, 97+ %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11405697
4-Brom-2,6-Difluoranisol, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405697
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11405697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24282.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges Rohmaterial und Zwischenprodukt, das bei der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104197-14-0
Summenformel C7H5BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 223.02
MDL-Nummer MFCD01631351
InChI-Schlüssel CDOQKISJPOWBKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-difluoroanisole, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methyl ether, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem8361, acmc-1bo3j, 4-bromo-2,6-difluoranisole, ksc183c9b, 4-bromo-2,6-difluoro-anisol, 3,5-difluoro-4-methoxy-bromobenzene
PubChem CID 2773287
IUPAC-Name 5-brom-1,3-difluor-2-methoxybenzol
SMILES COC1=C(F)C=C(Br)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Dichte 1.65
Siedepunkt 100°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.51
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 223.02
Reinheit (%) ≥97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Brom-2,6-Difluoranisol, 97+ %, Thermo Scientific™ >