Learn More
4-Brom-1H-Pyrazol-5-Carbaldehyd,95+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 174.98 |
| Reinheit (%) | 95% |