Learn More
4-Brom-1-Buten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.67 € - 316.58 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5162-44-7 |
---|---|
Summenformel | C4H7Br |
MDL-Nummer | MFCD00000258 |
InChI-Schlüssel | DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ |
PubChem CID | 21241 |
IUPAC-Name | 4-Brombut-1-en |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11444423
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10977.06 |
5 g |
53.67 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11454423
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10977.14 |
25 g |
187.94 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15473027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10977.18 |
50 g |
316.58 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Bromo-1-buten wird bei der Herstellung von 4-(3-butenyloxy)Benzoesäure und largazol verwendet. Es wird auch in der Doppelalkylierung von Lactamen verwendet, gefolgt von der Grubbs-Ring-Schließ-Metathese, um Gymnodimin zu erhalten. Weiterhin dient es als Reagenz bei der Herstellung von Dienehydraziden.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Äther und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
Chemische Identifikatoren
5162-44-7 | |
MFCD00000258 | |
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ | |
4-Brombut-1-en |
C4H7Br | |
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
21241 |
Spezifikation
4-Bromo-1-butene | |
1.33 | |
1°C (34°F) | |
1.463 | |
UN1993 | |
Lichtempfindlich | |
Miscible with water,benzene,ether and ethanol. | |
C=CCCBr | |
135.004 | |
135 |
5162-44-7 | |
98°C to 100°C | |
C4H7Br | |
MFCD00000258 | |
1098377 | |
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ | |
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brombut-1-en | |
21241 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H334-H335-H319-H317
Highly flammable liquid and vapor.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 225-937-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern