Learn More
4-(Boc-amino)-Phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481958
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
4-(Boc-amino)phenol, is used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides, used to produce [4-(tert-butyl-dimethyl-silanyloxy)-phenyl]-carbamic acid tert-butyl ester at ambient temperature. This reaction will need reagent imidazole and solvent dimethylformamide, CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Boc-Amino)Phenol, wird zum Schutz von Amin bei der Festphasensynthese von Peptiden verwendet, um [4-(tert-Butyl-Dimethyl-Silanyloxy)-Phenyl]-Carbaminsäure-tert-Butylester bei Umgebungstemperatur zu erzeugen. Diese Reaktion erfordert das Reagenz Imidazol und Lösungsmittel Dimethylformamid, CH2Cl2.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54840-15-2
Summenformel C11H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 209.245
MDL-Nummer MFCD00226573
InChI-Schlüssel YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-boc-aminophenol, tert-butyl 4-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxyphenylcarbamate, 4-boc-amino phenol, n-boc-4-hydroxyaniline, 1,1-dimethylethyl 4-hydroxyphenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino phenol, 4-hydroxy-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2756771
IUPAC-Name tert-Butyl N-(4-hydroxyphenyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)phenol
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 209.25
Reinheit (%) 97%