Learn More
4-(BOC-Amino)-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10109739
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75178-87-9
Summenformel C9H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.26
MDL-Nummer MFCD01861334
InChI-Schlüssel LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-hydroxybutyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxybutyl carbamate, 4-boc-amino-1-butanol, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-butanol, carbamic acid, 4-hydroxybutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-hydroxybutylcarbamate, n-boc-4-aminobutanol, butylhydroxybutylcarbamate, acmc-1bfe1, 4-t-boc-amino-1-butanol
PubChem CID 545141
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-Amino)-1-butanol
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 189.25
Reinheit (%) 98%
Dichte 1.0200g/mL
Menge 1 mL
Relative Dichte 1.02
Physikalische Form Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Boc-amino)-1-butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.