Learn More
4-Benzylphenol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Alpha-Vektor | BENZYLPHENOL |
Chemischer Name oder Material | 4-Benzylphenol |
Schmelzpunkt | 80°C to 85°C |
Farbe | Weiß bis beige bis braun |
Infrarotspektrum | Konform |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH2C6H4OH |
Menge | 1 g |
Beilstein | 06-675 |
Merck Index | 15-1145 |