Learn More
4-Benzyloxyphenoxyessigsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374424
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38559-92-1
Summenformel C15H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 258.273
MDL-Nummer MFCD00014361
InChI-Schlüssel VXMSXBVTUNOSLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenoxyacetic acid, 4-benzyloxy phenoxy acetic acid, 4-benzyloxy phenoxyacetic acid, 2-4-benzyloxy phenoxy acetic acid, 4-phenylmethoxy phenoxy acetic acid, acetic acid, 4-phenylmethoxy phenoxy, 2-4-phenylmethoxy phenoxy acetic acid, enamine_002147, acmc-1agp8
PubChem CID 563696
IUPAC-Name 2-(4-phenylmethoxyphenoxy)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxyphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 139°C to 140°C
Menge 50 g
Beilstein 2469260
Formelmasse 258.28
Reinheit (%) 95%