Learn More
4-Aminothiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Aminothiophenol wird bei der Synthese von Pektin-4-aminothiophenolkonjugaten verwendet und bildet bei der Entwicklung von DNA selbst-zusammengesetzte Monoschichten (SAMs). Es wird für den Nachweis von Thrombin durch Proteinerkennung mittels oberflächenverstärkter Raman-Spektroskopie (SERS) verwendet, die Anwendung in Silber- und Goldnanopartikeln findet. Es fungiert als Linker zu Thiol (SH) und funktionalisiert mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen (MWCNTs).
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Aminothiophenol |
Schmelzpunkt | 37°C to 42°C |
Siedepunkt | 156°C to 157°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 906904 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Aminobenzenethiol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Aminobenzenethiol
RUO – Research Use Only