Learn More
4-Aminosalicylsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386400
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-49-6
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007789
InChI-Schlüssel WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
PubChem CID 4649
ChEBI CHEBI:27565
IUPAC-Name 4-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminosalicylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 147°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(OH)CO2H
Menge 100 g
Beilstein 14, 579
Merck Index 15, 473
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute hno3 and dilute naoh,aceton,1g/21mL alcohol,slightly soluble in ether,practically insoluble in benzene,chloroform,,carbontetrachloride
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminosalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.