Learn More
4-Aminophenethylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517362
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-10-9
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00007922
InChI-Schlüssel QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl ethanol, 4-aminophenethyl alcohol, p-aminophenethyl alcohol, p-aminophenylethanol, benzeneethanol, 4-amino, 2-p-aminophenyl ethanol, 2-4-aminophenyl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl aniline, benzeneethanol, ar-amino, p-2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 66904
IUPAC-Name 2-(4-Aminophenyl)ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenethyl alcohol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 104.0°C to 108.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H4(CH2)2OH
Menge 100 g
Beilstein 13,I,242
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenethyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.