Learn More
4-AminopHenazon, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
25 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 83-07-8 |
Schmelzpunkt | 105.5°C |
Farbe | Gelb |
pH | 7.1 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Summenformel | C11H13N3O |
MDL-Nummer | 3145 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 203.25g/mol |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Aminoantipyrine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.