Learn More
4-Aminomethyltetrahydropyran, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976201
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130290-79-8
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
MDL-Nummer MFCD02179435
InChI-Schlüssel IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
IUPAC-Name Oxan-4-ylmethanamin
SMILES C1COCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminomethyltetrahydropyran
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 75.0°C to 76.0°C (18.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Brechungsindex 1.4640 to 1.4660
Menge 25 g
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.