Learn More
4-(Aminomethyl)Benzonitril-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
85.53 € - 289.44 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 15996-76-6 |
---|---|
Summenformel | C8H9ClN2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.624 |
MDL-Nummer | MFCD01861472 |
InChI-Schlüssel | QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, 4-cyanobenzylamine hcl, 4-cyanobenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl benzonitrile hcl, 4-aminomethyl-benzonitrile hydrochloride, benzonitrile, 4-aminomethyl-, monohydrochloride, p-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, pubchem2057, acmc-209dkg, 4-aminomethylbenzonitrile hcl |
PubChem CID | 9942250 |
IUPAC-Name | 4-(aminomethyl)benzonitril;hydrochlorid |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CN)C#N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11377349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27473.06 |
5 g |
85.53 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11387349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
25 g |
289.44 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
15996-76-6 | |
168.624 | |
QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N | |
9942250 | |
C1=CC(=CC=C1CN)C#N.Cl |
C8H9ClN2 | |
MFCD01861472 | |
4-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, 4-cyanobenzylamine hcl, 4-cyanobenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl benzonitrile hcl, 4-aminomethyl-benzonitrile hydrochloride, benzonitrile, 4-aminomethyl-, monohydrochloride, p-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, pubchem2057, acmc-209dkg, 4-aminomethylbenzonitrile hcl | |
4-(aminomethyl)benzonitril;hydrochlorid |
Spezifikation
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride | |
279°C to 284°C | |
MFCD01861472 | |
QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N | |
4-(aminomethyl)benzonitril;hydrochlorid | |
9942250 | |
97% |
15996-76-6 | |
C8H9ClN2 | |
4-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, 4-cyanobenzylamine hcl, 4-cyanobenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl benzonitrile hcl, 4-aminomethyl-benzonitrile hydrochloride, benzonitrile, 4-aminomethyl-, monohydrochloride, p-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, pubchem2057, acmc-209dkg, 4-aminomethylbenzonitrile hcl | |
C1=CC(=CC=C1CN)C#N.Cl | |
168.624 | |
168.62 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only