Learn More
4-Aminobenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
59.19 € - 188.94 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 455-14-1 |
---|---|
Summenformel | C7H6F3N |
Molekulargewicht (g/mol) | 161.13 |
MDL-Nummer | MFCD00064396 |
InChI-Schlüssel | ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine |
PubChem CID | 9964 |
ChEBI | CHEBI:40750 |
IUPAC-Name | 4-(Trifluormethyl)Anilin |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10256690
|
Thermo Scientific Acros
208910100 |
10 mL | Glasflasche |
59.19 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15710839
|
Thermo Scientific Acros
208910500 |
50 mL | Glasflasche |
188.94 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
455-14-1 | |
161.13 | |
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N | |
9964 | |
4-(Trifluormethyl)Anilin |
C7H6F3N | |
MFCD00064396 | |
4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine | |
CHEBI:40750 | |
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N |
Spezifikation
4-Aminobenzotrifluoride | |
455-14-1 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
83.0°C (12.0 mmHg) | |
Echt | |
C7H6F3N | |
1.4830 to 1.4850 | |
12, III, 2151 | |
4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine | |
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N | |
4-(Trifluormethyl)Anilin | |
9964 | |
161.13 | |
Flüssigkeit |
99% | |
98.5 | |
5.0°C to 8.0°C | |
1.2960g/mL | |
86°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2NC6H4CF3 | |
MFCD00064396 | |
1.296 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,methanol,ethanol and,aromatics | |
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N | |
161.13 | |
CHEBI:40750 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädigt bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 207-236-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XU9260000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Aminobenzotrifluoride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only