Learn More
4-Aminobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.34 € - 144.72 €
Chemische Identifikatoren
CAS 150-13-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007894
InChI-Schlüssel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-aminoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-Name 4-Aminobenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11359429
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12673.18
50 g
28.34 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11450553
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12673.30
250 g
50.35 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11440553
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12673.0B
1000 g
144.72 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
4-Aminobenzoic acid acts as a gastric acid secretion inhibitor. It is employed as an intermediate in the synthesis of folate (Vitamin BX), azo dyes and cross linking agents. It is also useful in biomedical sector for the preparation of local anesthetic and ointments. It is widely used in industries to make pharmaceutical products, flavors and preservatives. It is actively involved as a UV-blocking ingredient in sun tan cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzoesäure wirkt als Magensäure-Sekretionshemmer. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Folat (Vitamin BX), Azofarbstoffen und Cross-Linking-Wirkstoffen eingesetzt. Es ist auch im biomedizinischen Sektor für die Vorbereitung von lokalen Betäubungsmitteln und Salben nützlich. Sie wird in der Industrie häufig zur Herstellung pharmazeutischer Produkte, Aromen und Konservierungsstoffe verwendet. Sie ist als UV-blockierender Bestandteil in der Sonnenbräunungskosmetik aktiv beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Methanol und Diethylether.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Eisensalzen und Oxidationsmitteln. Kann sich bei Licht- und Luftbelastung verfärben. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
4-Aminobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals