Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Amino-DL-Phenylalanin Artikelnummer.: 15486839
Thermo Scientific Chemicals 4-Amino-DL-Phenylalanin
Artikelnummer. 15486839
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15486839
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65331.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2922-41-0
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.207
MDL-Nummer MFCD00007917
InChI-Schlüssel CMUHFUGDYMFHEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, p-amino-dl-phenylalanine, p-aminophenylalanine, phenylalanine, 4-amino, 4-aminophenylalanine, h-dl-phe 4-nh2-oh, p-aminophenyl alanine, p-amino-dl-phenylalanine hydrate, l-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid
PubChem CID 95174
IUPAC-Name 2-amino-3-(4-aminophenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-DL-phenylalanine
Schmelzpunkt 228°C to 230°C
Farbe Weiß bis braun
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Menge 5 g
Formelmasse 180.21
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 4-Amino-DL-Phenylalanin >