Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Amino-DL-Phenylalanin
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-DL-phenylalanine |
| Schmelzpunkt | 228°C to 230°C |
| Farbe | Weiß bis braun |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 180.21 |
| Physikalische Form | Pulver |