Learn More
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsäure 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103150
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-63-2
Summenformel C10H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 239.25
MDL-Nummer MFCD00004019
InChI-Schlüssel RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC-Name 4-Amino-3-Hydroxanaphtalin-1-Sulfonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 295.0°C
Farbe Rosa oder Lila
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC10H5(OH)SO3H
Menge 100 g
Beilstein 14, 846
Merck Index 15, 450
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot sodium bisulfite sol., soluble in alkaline solutions, insoluble in alcohol, ether and benzene
Formelmasse 239.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Granulatpulver