Learn More
4-Amino-2-Isopropyl-5-Methylphenolhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312977
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6321-11-5
MDL-Nummer MFCD00035504
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Schmelzpunkt 258°C to 262°C
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C6H10O6
Menge 5 g
Beilstein 3700651
Synonym d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone
InChI-Schlüssel SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
IUPAC-Name (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxyoxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
PubChem CID 165105
Formelmasse 201.7
Reinheit (%) 97%