Learn More
4-Amino-2-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11459362
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
2457-76-3
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007772
MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
17154
CHEBI:59472
4-Amino-2-Chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
2457-76-3
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007772
MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
17154
CHEBI:59472
4-Amino-2-Chlorbenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2803668
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%