Learn More
4-Acetyl-4-phenylpiperidin Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride |
Namenshinweis | 99% |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 232°C to 234°C |
Farbe | Gelb bis Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |