Learn More
4-Acetoxystyrol, 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332517
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2628-16-2
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00075734
InChI-Schlüssel JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
IUPAC-Name (4-Ethenylphenyl) acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxystyrene
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 7°C to 8°C
Dichte 1.06
Siedepunkt 259°C to 260°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 2 g
Beilstein 1862793
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 95%