Learn More
4-Acetoxybenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetoxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 192°C to 195°C |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1871997 |
Formelmasse | 180.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |