Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530184
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881-68-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00003362
InChI-Schlüssel PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC-Name (4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 78°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3
Menge 5 g
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver