Learn More
4-Acetamidophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.10 € - 399.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 103-90-2 |
---|---|
Summenformel | C8H9NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.17 |
MDL-Nummer | MFCD00002328 |
InChI-Schlüssel | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol |
PubChem CID | 1983 |
ChEBI | CHEBI:46195 |
IUPAC-Name | N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10634942
|
Thermo Scientific Acros
102330050 |
5 g | Glasflasche |
31.10 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10644942
|
Thermo Scientific Acros
102332500 |
250 g | Kunststoffflasche |
37.30 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10306310
|
Thermo Scientific Acros
102330010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
111.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11915541
|
Thermo Scientific Acros
102330051 |
5 kg | Kunststoff-Fass |
399.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
103-90-2 | |
151.17 | |
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N | |
1983 | |
N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid |
C8H9NO2 | |
MFCD00002328 | |
acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
CHEBI:46195 | |
CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
Spezifikation
4-Acetamidophenol | |
97.5 | |
168.0°C to 172.0°C | |
1.2930g/mL | |
97.5% min. (HPLC) | |
CH3CONHC6H4OH | |
13,46 | |
1.293 | |
Solubility in water: soluble 14g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,alcohol,methanol,,dmf,ethylene dichloride,ethyl acetate,practically insoluble in petr.ether,pentane and,benzene | |
CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 | |
151.17 | |
CHEBI:46195 | |
98% |
103-90-2 | |
100.0 | |
Weiß | |
Echt | |
C8H9NO2 | |
MFCD00002328 | |
15,47 | |
acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N | |
N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid | |
1983 | |
151.16 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gesicht, Hände und ungeschützte Haut nach der Handhabung gründlich waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-157-5
- 4-Acetamidophenol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.