Learn More
4-Acetamidocinnamisäure, überwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetamidocinnamic acid |
Namenshinweis | predominantly trans |
Schmelzpunkt | ∼259°C (decomposition) |
Summenformel | C8H8O4 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2724869 |
Synonym | 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetic acid hydrate, 4-hydroxymandelic acid monohydrate, dl-4-hydroxymandelic acid monohydrate, 4-hydroxymandelic acid hydrate, 3-hydroxymandelic acid monohydrate, hydroxy 4-hydroxyphenyl acetic acid-water 1/1, hydroxy-4-hydroxy-phenyl-acetic acid monohydrate, benzeneacetic acid, a,4-dihydroxy-, hydrate 1:1 |
InChI-Schlüssel | YHXHKYRQLYQUIH-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)O |
IUPAC-Name | 2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)essigsäure |