Learn More
4-Acetamidocinnamisäure, überwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetamidocinnamic acid |
Namenshinweis | predominantly trans |
Schmelzpunkt | ∼259°C (decomposition) |
Summenformel | C11H11NO3 |
Menge | 2 g |
Beilstein | 2724869 |
Synonym | 3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, 4-acetylaminocinnamic acid, 4-acetamidocinnamic acid, 2e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl prop-2-enoic acid |
InChI-Schlüssel | WGMFHSADKZJPGR-QPJJXVBHSA-N |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O |
IUPAC-Name | (E)-3-(4-Acetamidophenyl)prop-2-ensäure |