Learn More
4-Acetamidobenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15426267
4-Acetamidobenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426267
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15426267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33454.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16375-88-5
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00016868
InChI-Schlüssel XEYORFKUJZEQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzyl alcohol, n-4-hydroxymethyl phenyl acetamide, 4-acetaminobenzyl alcohol, 4-acetamidobenzylalcohol, n-4-hydroxymethyl-phenyl-acetamide, p-acetaminobenzyl alcohol, acetamide, n-4-hydroxymethyl phenyl, 4-acetylamino benzyl alcohol
PubChem CID 152141
IUPAC-Name N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(CO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 5 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
4-Acetamidobenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >