Learn More
4-Acetamidabenzesulfonylazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15362317
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2158-14-7
Summenformel C8H8N4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 240.24
MDL-Nummer MFCD00029626
InChI-Schlüssel NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
IUPAC-Name N-(4-azidosulfonylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Schmelzpunkt 107.0°C to 111.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 240.24
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide