Learn More
4-Acetamidabenzesulfonylazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide |
Schmelzpunkt | 107.0°C to 111.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol |
Formelmasse | 240.24 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide